T1283
holo-Transferrin bovine
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Siderophilin, Siderophilin, iron-saturated
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Stato
powder
Concentrazione
~25 mM
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... TF(280705)
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.