Documenti fondamentali
T4132
Sigma-Aldrich
olo-transferrina
≥98%
Sinonimo/i:
Siderofilina, saturata con il ferro
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Tenore di ferro
1100-1600 μg/g
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
La transferrina (TF) appartiene alla famiglia delle glicoproteine bilobate che legano il ferro ferrico. I lobi omologhi N- e C-terminali della proteina possiedono un singolo sito di legame per il ferro posto in una profonda fessura. Il gene che codifica per la TF è localizzato sul cromosoma umano 3q22.1.
Applicazioni
L′olo-transferrina umana è stata usata:
  • nei saggi formanti colonie
  • per la captazione e il riciclo della transferrina in cellule HEK-293 (rene embrionale umano) o in cellule di midollo osseo trasfette
  • per la preparazione di cellule della granulosa luteinizzanti e non luteinizzanti
Azioni biochim/fisiol
Alcuni studi hanno dimostrato che il trattamento concomitante di cellule di carcinoma mammario con olo-transferrina, che aumenta i livelli del ferro intracellulare, e derivati dell′artemisina determina un incremento della morte cellulare.
La transferrina è la proteina di trasporto del ferro nel sangue. Il ferro viene trasportato nel siero grazie al legame con la transferrina circolante, che a sua volta si lega ai recettori sulla superficie cellulare. Al pH extracellulare alcalino di 7,4, la TF lega uno o due ioni ferrici. Le molecole di TF legate al ferro possono legarsi al recettore dimerico della transferrina (TfR). A questo pH, la transferrina priva di ferro non viene riconosciuta dal TfR. Al legame segue un percorso endocitotico che coinvolge il TfR, in cui l′intero complesso viene internalizzato per endocitosi. Quando all′interno della cellula il pH si riduce, il ferro viene rilasciato dalla TF. Il complesso ritorna alla superficie della cellula e le molecole di apo-TF si dissociano dal recettore.
Risultati analitici
Purezza ottenuta per elettroforesi in gel di agarosio.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Atypical serum transferrin isoform distribution in liver cirrhosis studied by HPLC, capillary electrophoresis and transferrin genotyping.
Arndt T, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 42-46 (2008)
Selective toxicity of dihydroartemisinin and holotransferrin toward human breast cancer cells.
Singh NP
Life Sciences, 21, 49-56 (2001)
EPCR expression marks UM171-expanded CD34+ cord blood stem cells.
Fares I, et al.
Blood, 116(4), blood-b2016 (2017)
Nattawut Sinsuebphon et al.
Journal of biophotonics, 11(10), e201800037-e201800037 (2018-05-29)
Macroscopic fluorescence lifetime imaging (MFLI) has been proved to be an accurate tool to quantify Förster resonance energy transfer (FRET) lifetime-based assessment of receptor-ligand engagement in vitro and in vivo. Herein, we report on the quantitative comparison of MFLI for
Hypoxia-inducible factor 1 mediates hypoxia-enhanced synthesis of progesterone during luteinization of granulosa cells.
Yoshioka S, et al.
Journal of Reproduction and Development, 63(1), 75-85 (2017)
Protocolli
Separation of HPLC protein standard mixture, analytical standard