616420
Transferrin, Holo, Bovine Plasma
Sinonimo/i:
Transferrin, Holo, Bovine Plasma
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 9571
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (FPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤30 EU/mg Endotoxins (LAL test)
Colore
red-brown
Solubilità
water: 1% (Readily soluble)
20 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5: soluble
Cationi in tracce
Fe: ≥1000 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3