Documenti fondamentali
SRP0581
Sigma-Aldrich
CD112, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
HVEB, Herpes virus entry mediator B, Nectin-2, PRR2, PVRL2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
36.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NECTIN2(5819)
Descrizione generale
Human secreted CD112, also known as Nectin-2, Herpes virus entry mediator B, HVEB, PVRL2, and PRR2, GenBank Accession No. NM_002856, a.a. 32-360 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)