Documenti fondamentali
PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H40O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
UNLDMOJTKKEMOG-IWOWLDPGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)