Documenti fondamentali
PHL83887
Parishin C
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H40O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O
InChI
1S/C32H40O19/c33-11-19-23(37)25(39)27(41)29(50-19)48-17-5-1-15(2-6-17)13-46-21(35)9-32(45,31(43)44)10-22(36)47-14-16-3-7-18(8-4-16)49-30-28(42)26(40)24(38)20(12-34)51-30/h1-8,19-20,23-30,33-34,37-42,45H,9-14H2,(H,43,44)/t19-,20-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29
PMVCHAWVCIWVLP-KDSCYBBXSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)