Key Documents
SML2826
Sigma-Aldrich
NVS-MLLT-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(2-((2-Methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)isoquinoline-6-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23N5O
Peso molecolare:
385.46
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3