N9289
NVP-231
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(benzoylamino)-6-benzothiazolyl]-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxamide, adamantane-1-carboxylic acid (2-benzoylamino-benzothiazol-6-yl)amide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(Nc1nc2ccc(NC(=O)C34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C3)C4)cc2s1)c6ccccc6
InChI
1S/C25H25N3O2S/c29-22(18-4-2-1-3-5-18)28-24-27-20-7-6-19(11-21(20)31-24)26-23(30)25-12-15-8-16(13-25)10-17(9-15)14-25/h1-7,11,15-17H,8-10,12-14H2,(H,26,30)(H,27,28,29)/t15-,16+,17-,25-
MVSSJPGNLQPWSW-CIRRPZLZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)