H3040
HER2 (676-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
ERBB2, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
9-13 nmol/min·mg
PM
~116 kDa
N° accesso UniProt
Malattie correlate
cancer (breast)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1