Documenti fondamentali
RE-CV2-RBD-01
SARS-Cov-2 Spike, Receptor Binding Domain (aa 319- aa 541)
pkg of 100 μg
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
Mw 26 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 6M Urea, pH 8.0.
Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.286.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
Esclusione di responsabilità
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)