Documenti fondamentali
AGX819
Sigma-Aldrich
Antigene ricombinante della proteina Spike della COVID-19
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Codice UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
≤138 kDa
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Antigene ricombinante della proteina Spike del virus della COVID-19, espresso in cellule HEK293, N.Cat. AGX819. Viene usato come controllo positivo.
Specificità
SARS-CoV-2
Descrizione del bersaglio
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è una malattia infettiva causata dal ceppo del virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), un virus strettamente correlato al virus responsabile della SARS. A supporto del rilevamento del virus SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) può essere usato un antigene della proteina virale spike.
Stato fisico
Proteine​purificate in tampone Tris con sali e additivi senza conservanti, pH 8.0.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione se conservato tra -10°C e -25°C . Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.