AGX817
Antigene ricombinante della proteina Spike S1 (aa 1-674) di SARS-CoV-2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
2019-nCoV, COVID-19, Wuhan-Hu-1
About This Item
Codice UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La subunità S1 ricombinante della proteina spike del COVID-19 (aa 1-674), espressa in cellule HEK293, N° Cat. AGX817, è stato testato come controllo positivo.
Descrizione del bersaglio
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è una malattia infettiva causata dal ceppo del virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), un virus strettamente correlato al virus responsabile della SARS. A supporto del rilevamento del virus SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) può essere usato un antigene della proteina virale spike.
Stato fisico
Proteina purificata in DPBS senza conservanti, pH 7,4.
Ricostituzione
Fare riferimento alla guida all′uso per indicazioni su diluizioni iniziali e/o i titoli suggeriti in base al tipo di applicazione e di campione.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -70°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento/scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2