SCP0236
Renin Substrate I
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H87N14O14
Peso molecolare:
1300.48
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Renin Substrate I,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Arg-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Applicazioni
Renin (angiotensinogenase) is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Renin which hydrolyzes angiotensinogen in vivo may be detected using peptides substrates such as succinyl-RPFHLLVY-AMC. This substrate may also be used to detect proteinase A from yeast.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)