SRP0532
B7-H4, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
B7 H4, B7H4, B7S1, B7x
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
28.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... VTCN1(79679)
Descrizione generale
Human secreted B7-H4, also known as B7x and B7S1, with C-terminal His-Avitag™ . GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag™ technology. MW = 28.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)