SML3194
ZSTK474
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Difluoromethylbenzimidazol-1-yl)-4,6-dimorpholino-1,3,5-triazine, 2-(Difluoromethyl)-1-(4,6-di-4-morpholinyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1H-benzimidazole, 4,4′-(6-(2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)dimorpholine, ZSTK 474, ZSTK-474, 2-(2-Difluoromethylbenzoimidazol-1-yl)-4, 6-dimorpholino-1, 3, 5-triazine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H21F2N7O2/c20-15(21)16-22-13-3-1-2-4-14(13)28(16)19-24-17(26-5-9-29-10-6-26)23-18(25-19)27-7-11-30-12-8-27/h1-4,15H,5-12H2
HGVNLRPZOWWDKD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Implicazioni diagnostiche
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3