317240
Metformin
≥97% (titration), solid, AMPK signaling activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Metformin, 1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride, AMPK Signaling Activator VII
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metformin, An antihyperglycemic agent that lowers blood glucose levels without stimulating insulin secretion, promoting weight gain or causing hypoglycemia.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5938
Saggio
≥97% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl.N(C)(C)C(=N\C(=N\[H])\N)N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
AMP-activated protein kinase (AMPK)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Klein, J., et al. 2004. J. Endocrinol.183, 299.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Lin, H.Z., et al. 2000. Nat. Med.6, 998.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1