PHR1573
Phenformin Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Phenformin hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, Phenethylbiguanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
phenformin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)