SML3840
Phenformin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(Diaminomethylidene)-2-(2-phenylethyl)guanidine hydrochloride, 1-Carbamimidamido-N-(2-phenylethyl)methanimidamide hydrochloride, 1-Phenethyl-biguanide hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)