P7045
Phenformin hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, Phenethylbiguanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.