475856
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1
The Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, also referenced under CAS 338967-87-6, controls the biological activity of yeast Dnm1 and mammalian Drp1.
Sinonimo/i:
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, Mitochondrial Division Dnm1/Drp1 ATPase Inhibitor, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxy-phenyl)-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3