Documenti fondamentali
PZ0267
Sigma-Aldrich
WAY-362450
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24F2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Azioni biochim/fisiol
WAY-362450 is a potent and selective Farnesoid X receptor (FXR) agonist that lowers total plasma cholesterol (all lipoprotein species). WAY-362450 reduced the levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDLc) in Cynomolgus monkeys, mice and hamsters. Apparently HDL lowering is achieved through increased transhepatic cholesterol efflux.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)