516535
GSK2606414
≥99% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PERK Inhibitor I, GSK2606414
About This Item
Prodotti consigliati
product name
PERK Inhibitor I, GSK2606414, GSK2606414 is a cell-permeable, highly potent inhibitor of EIF2AK3/PERK (IC₅₀ = 0.4 nM; [ATP] = 5 µM). Targets PERK in its inactive DFG conformation at the ATP-binding region.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Perk
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3