5.04651
GSK2656157
≥98% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PERK Inhibitor II, GSK2656157, BRK Inhibitor II, EIF2AK1 Inhibitor II, EIF2AK2 Inhibitor III, EIF2AK3 Inhibitor II, HRI Inhibitor II, MEKK2 Inhibitor I, PKR Inhibitor III, PKR-like ER Kinase Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
PERK Inhibitor II, GSK2656157,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c2c(ccc1c4c5c([n](c4)C)ncnc5N)N(CC2)C(=O)Cc3nc(ccc3)C
InChI
PRWSIEBRGXYXAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PERK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3