Documenti fondamentali
SMB00108
Sigma-Aldrich
Apigenin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Apigenin 7-O-β-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Mariarosa Maietta et al.
Food & function, 9(3), 1545-1556 (2018-02-13)
Accumulation of advanced glycation end products (AGEs) in vivo is associated with many chronic disorders such as diabetes, renal failure, aging, and Alzheimer's disease. The aim of this study was to expand the knowledge about the functional properties of Origanum