Documenti fondamentali
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronide
primary reference standard
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronoside flavone, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, Cyanidenon 7-glucuronide, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.36
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Apigenin 7-glucoside analytical standard
Supelco
44692
Apigenin 7-glucoside
Verbascoside ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V4015
Verbascoside
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Apigenin analytical standard
Supelco
42251
Apigenin
Luteolin analytical standard
Supelco
72511
Luteolin
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin