42251
Apigenin
analytical standard
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Apigenin can be found in a wide range of medicinal plants such as Achillea sp., Chamomilla sp., Equisetum sp., Mentha sp., Salix sp., Salvia sp., Silybum sp., Thymus sp., Verbascum sp.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?