03880590
Luteolin
primary reference standard
Sinonimo/i:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Punto di fusione
~330 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)