Key Documents
SPR00SIA1
Milli-Q
Blocco di purificazione SmartPak® DQ3
For use with Direct-Q® 3 Systems
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Parametri
>0.5 L/min flow rate
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di purificazione SmartPak® DQ3 contiene una combinazione di terreni di purificazione selettivi per produrre acqua ultrapura direttamente dall'acqua di rubinetto. SmartPak® DQ3 è una cartuccia doppia in un unico sistema che rimuove dall′acqua di rubinetto le impurezze presenti in tracce. La prima cartuccia combina un terreno di pretrattamento con una membrana ad osmosi inversa (RO). La seconda cartuccia contiene resine a scambio ionico. Questo blocco contiene anche l'esclusiva resina a scambio ionico a letto misto Jetpore®, di grado ultrapuro per produrre acqua pura e ultrapura direttamente dall'acqua di rubinetto. Lo SmartPak® deve essere periodicamente sostituito durante la manutenzione del sistema. Da usare con i sistemi di purificazione dell'acqua Direct-Q® 3.
Applicazioni
Questo blocco in un unico sistema rimuove un gran numero di contaminanti dell′acqua (composti organici, ioni, particelle...)
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale per la sostituzione del blocco di purificazione LT SmartPak® DQ3
  • Pretrattamento (carbone attivo e filtro di profondità).
  • Cartuccia a osmosi inversa.
  • Carbone attivo sintetico.
  • Resine a scambio ionico vergini.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany