SPR08SIA1
Blocco di purificazione SmartPak® DQ8
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di purificazione SmartPak® DQ8 contiene una combinazione di matrici di purificazione selettive per produrre acqua pura e ultrapura direttamente dall'acqua del rubinetto. SmartPak® DQ3 consiste in unico sistema a doppia cartuccia in grado di rimuove dall′acqua di rete le impurezze presenti in tracce. La prima cartuccia combina una matrice di pretrattamento con una membrana ad osmosi inversa (RO). La seconda cartuccia contiene delle resine a scambio ionico. Questo blocco di purificazione contiene anche l'esclusiva resina a scambio ionico a letto misto Jetpore®, di grado ultrapuro per produrre acqua pura e ultrapura direttamente dall'acqua del rubinetto. Lo SmartPak® deve essere periodicamente sostituito durante la manutenzione del sistema. Adatto a sistemi Direct-Q® 8.
Applicazioni
Questo blocco rimuove una grande varietà di contaminanti (contaminanti organici, ioni, particelle...)
Caratteristiche e vantaggi
- Materiale di consumo originale per la sostituzione del blocco di purificazione SPR08SIA1 SmartPak® DQ8
- Soluzione affidabile e conveniente per ottenere acqua ultrapura.
- Pretrattamento (carbone attivo e filtro di profondità).
- Cartuccia ad osmosi inversa.
- Carbone attivo sintetico.
- Resine a scambio ionico vergini.
- Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany