00720585
Apigenin 7-glucoside
primary reference standard
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)