PHR2198
Apigenin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Apigenin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1040683
Famiglia di API
apigenin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 75 mg
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)