Documenti fondamentali
04490590
Apigenin 7-O-glucuronide
primary reference standard
Sinonimo/i:
Apigenin 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Scutellarein ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S0327
Scutellarein
Luteolin 7-glucoside analytical standard
Supelco
49968
Luteolin 7-glucoside
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin