N5661
Nuclease S1 from Aspergillus oryzae
for single-strand DNA/RNA digestion
Sinonimo/i:
Endonuclease S1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Forma fisica
solution
Concentrazione
≥100000 units/mL
tecniche
DNA purification: suitable
Compatibilità
suitable for nucleic acid purification
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Solo come componenti del kit
- 30mM Sodium acetate .25-.25 %
- 50mM Sodium chloride .29 %
- 1mM Zinc chloride .01 %
- Glycerol 50 %
- 2mg/mL Protein .2 %
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Nuclease S1, Product No. N5661