N1531
Denaturation Solution
for Northern and Southern blotting
Sinonimo/i:
Denaturation Solution For Blotting Technique, Denaturation Solution for Neutral Southern Transfer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Stato
solution
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
An introduction to both Northern and Southern blotting, popular methods for the transfer of macromolecules to membranous support. This article also offers a Southern blot protocol and a northern blot protocol.