83913
RNA isolation kit
BioUltra, for molecular biology
Sinonimo/i:
Ribonucleic acid isolation kit
About This Item
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Content: Denaturating solution, phenol saturated with H2O, β-mercaptoethanol, chloroform:isoamyl alcohol, 2 M sodium acetate, isopropanol, and instruction manual.
Altre note
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Heart
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?