MAK496
Zinc Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Zinc Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
diabetes; renal disease; immunological diseases; gastrointestinal diseases; cancer; hematological disorder; genitourinary disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range 0.12 µM (0.78 µg/dL) to 10 µM (65 µg/dL) zinc
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
Compatibilità
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)