T6793
Anti-tubulina acetilata monoclonale
clone 6-11B-1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-ALS22, Anti-H2-ALPHA, Anti-TUBA1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6-11B-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
tecniche
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescenza
- western blotting
- immunocitochimica
- immunoistochimica.
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
/3-Tubulin Linked to a Phosphorylated 50,000-dalton
Polypeptide
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.