Documenti fondamentali
05-598
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RR002, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Compatibilità
not suitable for ELISA applications
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Prevista reattività crociata con molte specie visto che la sequenza è altamente conservata.
Questo anticorpo riconosce l′istone H3 fosforilato in serina 10.
Immunogeno
Peptide (ARK[pS]TGGKAPRKQL-C) corrispondente agli amminoacidi 7-20 dell′istone H3 umano con una cisteina C-terminale aggiunta per scopi di coniugazione.
Applicazioni
L′anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone RR002, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione dell′istone H3 fosforilato in serina 10. Questo anticorpo purificato, noto anche con il nome di anti-H3S10p, il cui uso è descritto in pubblicazioni peer-reviewed, è convalidato per saggi di ICC, IHC, WB.
Saggio ELISA:
nessuna reattività di questo anticorpo nei confronti di un peptide dell′istone H3 (residui 7-20) non fosforilato né con altri fosfopeptidi istonici.
Immunoistochimica:
un laboratorio indipendente ha individuato le cellule mitotiche in sezioni di embrioni di C. elegans utilizzando una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo.
Immunocitochimica:
con questo lotto è stata evidenziata la colorazione positiva delle cellule mitotiche in colture di cellule HeLa in crescita esponenziale.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su estratto acido di proteine di cellule HeLa trattate con colcemid.
Saggio di Western Blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,005-0,025 μg/mL ha permesso di rivelare l′istone H3 fosforilato in estratto acido di proteine di cellule HeLa trattate con colcemid.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05%, pH 7,4.
Risultati analitici
Controllo
Estratti di cellule 293 trattate con UV, estratti di cellule HeLa trattate con UV, tessuto di tumore mammario, estratti di cellule HEPG2.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protein phosphatase 2A activity affects histone H3 phosphorylation and transcription in Drosophila melanogaster
Nowak, S. J., et al
Molecular and cellular biology, 23, 6129-6138 (2003)
Functional consequences of cyclin D1/BRCA1 interaction in breast cancer cells.
Kehn, K; Berro, R; Alhaj, A; Bottazzi, ME; Yeh, WI; Klase, Z; Van Duyne, R; Fu, S; Kashanchi, F
Oncogene null
Activating RNAs associate with Mediator to enhance chromatin architecture and transcription.
Lai, F; Orom, UA; Cesaroni, M; Beringer, M; Taatjes, DJ; Blobel, GA; Shiekhattar, R
Nature null
Dany S Adams et al.
Development (Cambridge, England), 134(7), 1323-1335 (2007-03-03)
In many systems, ion flows and long-term endogenous voltage gradients regulate patterning events, but molecular details remain mysterious. To establish a mechanistic link between biophysical events and regeneration, we investigated the role of ion transport during Xenopus tail regeneration. We
A role for Caenorhabditis elegans chromatin-associated protein HIM-17 in the proliferation vs. meiotic entry decision.
Bessler, JB; Reddy, KC; Hayashi, M; Hodgkin, J; Villeneuve, AM
Genetics null