MABT868
Anti-acetyl-alpha tubulin Antibody, clone 6-11B-1
clone 6-11B-1, from mouse
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1 chain, acetyl-alpha tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6-11B-1, monoclonal
Reattività contro le specie
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
tecniche
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys40)
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Adesione (CAM)
Analisi immunoistochimica: con un lotto rappresentativo è stata rivelata la presenza di alfa-tubulina acetilata in cellule epiteliali di rene umano normale in coltura (gentile concessione del Dott. Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato l'alfa-tubulina nel lisato di assonemi di spermatozoi di riccio di mare, ma non nel lisato di microtubuli stabilizzati con taxolo di uova di riccio di mare (Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Saggio Dot Blot: con un lotto rappresentativo è stata rivelata l'alfa-tubulina sia nella frazione insolubile che in quella solubile nel detergente ionico Sarkosyl estratte dagli assonemi di spermatozoi di riccio di mare (Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Saggio immunocitochimico in fluorescenza: un lotto rappresentativo ha permesso di identificare l'alfa-tubulina acetilata e deacetilata, ma non quella non acetilata, nei fibroblasti COS-7 di rene di cercopiteco verde e nelle cellule epiteliali Ptk2 di ratto canguro (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10): e48204).
Analisi in microscopia elettronica: Il frammento Fab del clone 6-11B-1 colora i microtubuli stabilizzati con taxolo e polimerizzati in vitro ottenuti da tubulina cerebrale bovina purificata con o senza deacetilazione catalizzata da SIRT2 (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 4,0 µg/mL ha permesso di rivelare l'acetil-alfa-tubulina in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1