Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
05-829
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
DM1A, monoclonal
Reattività contro le specie
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
I microtubuli sono coinvolti in numerose attività cellulari: mitosi, eventi di trasporto, movimento cellulare e mantenimento della forma della cellula. La tubulina è una proteina globulare costituita da due polipeptidi (tubulina alfa e beta). I dimeri di alfa e beta tubulina sono assemblati a 13 protofilamenti che nell′insieme formano un microtubulo di 22 nm di diametro. La tirosin-ligasi aggiunge una tirosina C-terminale al monomero di alfa tubulina. I microtubuli assemblati possono andare incontro a detirosinazione a opera di una carbossipeptidasi associata al citoscheletro. L′alfa-tubulina detirosinata è chiamata Glu-tubulina. Un′altra modificazione post-traduzionale a cui va incontro l′alfa-tubulina detirosinata è la poliglutammilazione C-terminale, che è tipica dei microtubuli nelle cellule neuronali e nel fuso mitotico.
Specificità
Riconosce la α-tubulina, clone DM1A, PM 50-60 kDa. L′epitopo riconosciuto da questo anticorpo è stato mappato in corrispondenza degli amminoacidi 426-450.
Immunogeno
α-tubulina cerebrale umana purificata. L′epitopo riconosciuto da questo anticorpo è stato mappato in corrispondenza degli amminoacidi 426-450 (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Epitopo: a.a. 426-450
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunofluorescenza:
(Breitling, F., 1986)
L′anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A, è un anticorpo mirato contro la αtubulina per l′uso nei saggi di IC, IF & WB.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule A431 non stimolate.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla concentrazione di 0,1-1 µg/mL ha rivelato la α-tubulina in lisati per RIPA di cellule A431, L6 e tessuto cerebrale in toto di ratto.
Descrizione del bersaglio
50-60 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1117
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: Cat. N° 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null
Carboxy-terminal regions on the surface of tubulin and microtubules. Epitope locations of YOL1/34, DM1A and DM1B.
Breitling, F and Little, M
Journal of Molecular Biology, 189, 367-370 (1986)
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
G protein binding and G protein activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: regulation of signal transduction by cytoskeletal elements.
Roychowdhury, S, et al.
Biochemistry, 32, 4955-4961 (1993)