MAK127
Copper Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Copper Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 250 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
orthopedic diseases; aging/geriatric diseases; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; dermatological diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)