MAK507
Magnesium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Mg Detection Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
cosmetics
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; immunological diseases; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; neurological disorders
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range 0.1 mg/dL (41 µM) to 3 mg/dL (1.2 mM) Mg2+
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples, assays can be directly performed in serum and urine samples.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)