MAK477
Calcium Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Calcium Quantitative Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; cancer; endocrinological disorders
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- The linear detection range of the kit is 0.08 mg/dL (20 µM) to 20 mg/dL (5 mM).
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples. No pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples i.e., in the presence of lipids, protein, magnesium, iron and zinc.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)