M4659
Milrinone
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
Sinonimo/i:
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Milrinone, ≥97% (TLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Sanofi Aventis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4B(5142) , PDE5A(8654) , PTPRA(5786)
rat ... Pde3a(50678)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.