H1377
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
Sinonimo/i:
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Livello qualitativo
Stringa SMILE
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?