N7127
DL-Normetanephrine hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
DL-α-(Aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Stringa SMILE
NCC(C1=CC(OC)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
VKFPRGQZWKTEON-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS/MS Analysis of Epinephrine, Metanephrine and Metabolites on Ascentis® Express OH5