H0131
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
132-134 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: ~50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3