M4251
3-Methoxytyramine hydrochloride
≥95.5%, crystalline
Sinonimo/i:
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Saggio
≥95.5%
Forma fisica
crystalline
drug control
Home Office Schedule 1
Colore
white to light brown
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3