GE28-9365-48
HiPrep™ Octyl Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-48
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
octyl
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9365-48
Parametri
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
Volume del letto
20 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
4% cross-linked agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- 20 mL HIC columns provide fast, preparative separation of Proteins and other biomolecules.
- Provide high capacity, excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
- Octyl Sepharose™ 4 Fast FLow is a well-established, standard aliphatic HIC medium for capture and intermediate purification.
- Compatible with simple pump-based configurations or chromatography system such as ÄKTA® design.
- The octyl derivative adds a different and complementary selectivity to the Sepharose™ Fast FLow HIC product family.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.