Documenti fondamentali
GE17-0404-01
Proteina G HiTrap® a prestazioni elevate
Cytiva 17-0404-01, pack of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
Protein purification column
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Stato
prepacked column
Crosslinking
cross-linked
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0404-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametri
<4 mL/min flow rate
42 psi
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Misura
Matrice
(cross-linked agarose, spherical)
Gruppo funzionale matrice
Protein G functional group
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-9
Intervallo di esercizio
3-9
Capacità
>1 mg binding capacity (lgG/column)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le colonne HiTrap® Protein G HP preimpaccate con Protein G Sepharose High Performance consentono separazioni rapide e semplici delle IgG di specie e sottoclassi differenti.
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Caratteristiche e vantaggi
  • Elevata capacità di legame di 25 mg IgG/mL di terreno e rapida cinetica di legame.
  • Microsfere da 34 μm per purificazioni ad alta prestazione e alta risoluzione.
  • Lega un ampio assortimento di specie e sottoclassi differenti di IgG.
  • Metodo semplice e collaudato che offre risultati riproducibili.
  • Progettato per l′uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
Per visualizzare il Certificato di analisi di questo prodotto, visitare www.cytiva.com
Altre note
La pressione sul letto impaccato varia in base a una serie di parametri, come le caratteristiche del mezzo cromatografico e il tubo della colonna utilizzato.
Note legali
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
Vedi tutto
Protocolli
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.